Documentos Principais
392383
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 557,00
R$ 557,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 557,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
219.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 557,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
211-215 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
Aplicação
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jun Yong Choi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(4), 434-439 (2014-06-06)
Sterol 14α-demethylase (CYP51) is an important therapeutic target for fungal and parasitic infections due to its key role in the biosynthesis of ergosterol, an essential component of the cell membranes of these pathogenic organisms. We report the development of potent