Documentos
442194
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
(m-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 3-Anisylmagnesium bromide, m-Anisylmagnesium bromide, Bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
211.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
pb
65-67 °C
densidade
1.013 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter