Documentos Principais
705438
Sigma-Aldrich
Potassium 2-isocyanoacetate
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
Isocyanoacetic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2KNO2
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
75-81 °C
grupo funcional
amine
isonitrile
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C3H3NO2.K/c1-4-2-3(5)6;/h2H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
IWTQNSMPJLXKLL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reagent for:
  • Carbene insertion reactions as a cleanup procedure to remove ruthenium carbene catalysts from metathesis reaction products
  • Preparation of carbonyl complexes of group IVB metals
  • Preparation of peptides via ammonium chloride-promoted Ugi reaction
Citação
French, J., Diver, S.; Potassium 2-Isocyanoacetate e-EROS, 03-15-2012 Web Publication
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)