Documentos Principais
704989
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
Peso molecular:
219.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
110-111 °C/22 mmHg
densidade
0.979 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
chave InChI
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)