Documentos
860673P
Avanti
C18:1 Glucosyl Ceramide-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860673P, powder
Sinônimo(s):
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H74D5NO8
Número CAS:
Peso molecular:
731.11
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860673P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860673P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([C@](NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860673P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available