Ensaio
95%
forma
liquid
Impurezas
5% methanesulfonyl chloride
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
90 °C/2 mmHg (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
chave InChI
NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes
- hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid
- hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter