616796
Salicylic acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid-d6
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
211 °C
pf
158-161 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D/hD2
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UDDMDDBKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup