Documentos
702765
Sigma-Aldrich
Sodium tert-pentoxide solution
1.4 M in THF
Sinônimo(s):
tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NaO
Número CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
1.4 M in THF
índice de refração
n20/D 1.415
densidade
0.904 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Brandon K Tate et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(28), 10160-10169 (2015-06-11)
Alkoxide-bridged disilver cations react with dihydrogen to form hydride-bridged cations, releasing free alcohol. Hydrogenolysis of neutral silver fluorides affords hydride-bridged disilver cations as their bifluoride salts. These reactions proceed most efficiently when the supporting ligands are expanded N-heterocyclic carbenes (NHCs)