Documentos Principais
702730
Sigma-Aldrich
tert-Butylchlorodiphenylsilane solution
1 M in methylene chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19ClSi
Número CAS:
Peso molecular:
274.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 M in methylene chloride
pb
40 °C
densidade
1.249 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
chave InChI
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
tert-Butylchlorodiphenylsilane can be used to prepare 1-benzyloxy-3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)propan-2-ol, a key intermediate for the synthesis of mono-O-protected pyrimidine acyclic nucleosides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A new synthetic route towards the mono-O-protected anti-conformationally constrained pyrimidine acyclic nucleoside
Liu C, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 50(8), 1028-1030 (2002)