Key Documents
701327
Sigma-Aldrich
3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Formyl-5-cyano-1H-indole, 5-Cyanoindole-3-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
248-253 °C
grupo funcional
aldehyde
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-4-7-1-2-10-9(3-7)8(6-13)5-12-10/h1-3,5-6,12H
chave InChI
NVBCFOQYDFKXJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reactant for synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for enantioselective preparation of antifungal agents
  • Reactant for synthesis of indole- and 7-azaindole-1,3-dicarboxamide hydroxyethylamine inhibitors of BACE-1
  • Reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents
  • Reactant for preparation of indolecarboxamide derivatives as antitumor agents
  • Reactant for synthesis of a selective serotonin reuptake inhibitor
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)