Documentos Principais
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
Sinônimo(s):
3-Methylindole-2-carbaldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 810,00
R$ 810,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 810,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9O
Número CAS:
Peso molecular:
145.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 810,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
140-142 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
chave InChI
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)