Documentos Principais
700959
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(benzylamino)propionate
97%
Sinônimo(s):
3-(Benzylamino)propionic acid ethyl ester, N-Benzyl-β-alanine ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
207.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.504
densidade
1.017 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)8-9-13-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3
chave InChI
HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)