Documentos Principais
653586
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
97%
Sinônimo(s):
1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-o-phenylenediamine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.020,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7FN2
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Beilstein:
2081075
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.020,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
94-98 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
chave InChI
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Andreas Kiontke et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3715-3722 (2018-04-14)
Ambient ionization mass spectrometry (AI-MS), the ionization of samples under ambient conditions, enables fast and simple analysis of samples without or with little sample preparation. Due to their simple construction and low resource consumption, plasma-based ionization methods in particular are
Anshul Singh et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2467463-2467463 (2018-06-01)
We present an inclusive characterization of the unimetallic and heterobimetallic complexes of copper synthesized using CuCl2 and diamine (4-fluoro 1,2-phenylenediamine) resulting in monometallic complex which further undergoes treatment with organometallic dichlorides of group 4 and 14 in 1 : 2 molar ratio