649066
Chlorodicyclopentylphosphine
97%
Sinônimo(s):
Dicyclopentylchlorophosphine, Dicyclopentylphosphine chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(C1CCCC1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H18ClP/c11-12(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
QTYRJBRBODDGCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cp,Cp-MannOP, a chiral diphosphinite ligand by reacting with mannitol.[Cp=cyclopentyl; Mann=mannitol][1]
- (S)-Cp,Cp-oxoProNOP, a bis(dicycloalkylphosphino) amidophosphine-phosphinite ligand by reacting with (S)-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone[2]
- LcPeNiCl, a precursor for preparing LcPeNiH, which is an efficient catalyst for the reduction of CO2[cPe=cyclopentyl][3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?