Documentos Principais
686697
Sigma-Aldrich
Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Sinônimo(s):
Chlorobis(o-tolyl)phosphine, Di(o-methylphenyl)phosphine chloride, Di-o-tolylchlorophosphine, Bis(2-methylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14ClP
Número CAS:
Peso molecular:
248.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
63-67 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
chave InChI
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)