D71984
P,P-Dichlorophenylphosphine
97%
Sinônimo(s):
Phenyldichlorophosphine, Phenylphosphine dichloride, PhPCl2, Phenylphosphonous dichloride
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.597 (lit.)
p.e.
222 °C/759 mmHg (lit.)
pf
−51 °C (lit.)
densidade
1.319 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?