69796
(+)-Ethyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(+)-Ethyl (R)-2-hydroxypropionate, (R)-(+)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-SCSAIBSYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?