Documentos Principais
316598
Sigma-Aldrich
Isobutyl (R)-(+)-lactate
97%
Sinônimo(s):
(+)-Isobutyl D-lactate, R-(+)-Lactic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1721591
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D +15°, neat
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
73 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(2)4-10-7(9)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
chave InChI
WBPAQKQBUKYCJS-ZCFIWIBFSA-N
Outras notas
remainder mainly isobutanol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Repellent effect of Mannich bases, derivatives of lactic acid esters].
L G Kovalenko et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (1)(1), 44-48 (1987-01-01)
J J Clary et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(2), 88-97 (1998-07-22)
Lactate esters have an oral LD50 greater than 2000 mg/kg and the inhalation LC50 is generally above 5000 mg/m3 and they may be potential eye and skin irritants, but not skin sensitizers. No evidence of teratogenicity or maternal toxicity was
Direct separation of alpha-hydroxycarboxylic acid ester enantiomers by gas chromatography with optically active copper(II) complexes.
N Oi et al.
Journal of chromatography, 202(2), 305-308 (1980-12-19)