69806
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
pf
38-42 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
chave InChI
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup