Documentos Principais
696943
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-1,2-diphenylethylamine
kanata purity
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H30NP
Peso molecular:
507.60
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +162°, c = 0.5 in chloroform
pf
91-96 °C
grupo funcional
amine
phenyl
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]([C@@H](P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NP/c37-35(27-13-3-1-4-14-27)36(28-15-5-2-6-16-28)38-23-29-21-19-25-11-7-9-17-31(25)33(29)34-30(24-38)22-20-26-12-8-10-18-32(26)34/h1-22,35-36H,23-24,37H2/t35-,36-/m0/s1
chave InChI
YHBAPPMVVCHAQC-ZPGRZCPFSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.