Key Documents
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethylenediamine
95%
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Fórmula linear:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
Número CAS:
Peso molecular:
380.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
101-106 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
chave InChI
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3