Documentos Principais
693391
Sigma-Aldrich
Poly(3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
0.5 % (w/v) in THF
About This Item
Fórmula linear:
(C14H22OS)n
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
peso molecular
Mn <10,000
concentração
0.5 % (w/v) in THF
densidade
0.877 g/mL at 25 °C
fluorescência
λex 350 nm; λem 427 nm in THF
Descrição geral
Regioregular.[1]
Aplicação
P3DOT may be used in solar cells.1,[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chenjun Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006-07-06)
Low band gap conjugated polymers with proper energy levels for charge transfer are required to achieve high-efficiency polymer solar cells. We report the synthesis and characterization of two new regioregular copolymers that are based on 3-alkoxythiophene monomers: poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl) (POT-co-DOT) and