445711
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Sinônimo(s):
P3OT
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~34,000
cor
black
condutividade
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
pf
190 °C
198-211 °C
fluorescência
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
- Fill Factor (FF): 0.33
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
cadeia de caracteres SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
chave InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Características e benefícios
Embalagem
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.