Documentos Principais
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Sinônimo(s):
Methoxyboronic acid pinacol ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 408,00
25 G
R$ 896,00
R$ 408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 408,00
25 G
R$ 896,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15BO3
Número CAS:
Peso molecular:
158.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4096
densidade
0.9642 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
chave InChI
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
108.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)