696897
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
Sinônimo(s):
POT-co-DOT
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
peso molecular
Mn 8,000
Mw 21,000
fluorescência
λex 490 nm; λem 600 nm
Mw/Mn
2.5
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.