Documentos Principais
692964
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-cymene)(T-BINAP)]Cl
Sinônimo(s):
Chloro[(S)-(−)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride
About This Item
Fórmula linear:
[C58H54ClP2Ru]+Cl
Número CAS:
Peso molecular:
984.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)P(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccc(C)cc8)c9ccc(C)cc9
InChI
1S/C48H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h5-32H,1-4H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
BHIUOOHVIWKUTN-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago