Documentos Principais
692131
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridin-3-ol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
142-147 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
chave InChI
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)