Documentos Principais
691992
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethyl)-2-nitrobenzene, 2-(2-Bromoethyl)nitrobenzene, 2-(o-Nitrophenyl)ethyl bromide, o-Nitrophenethyl bromide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 961,00
R$ 961,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 961,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 961,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
p.e.
127-130 °C/1 mmHg
pf
34-38 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
chave InChI
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)