Documentos Principais
483176
Sigma-Aldrich
Methylphenylsilane
95%
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 710,00
R$ 710,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 710,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SiH2(CH3)
Número CAS:
Peso molecular:
122.24
Beilstein:
2935287
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 710,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
p.e.
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
chave InChI
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained
Hossein Mardani et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-11)
Safranal, the main volatile chemical of Saffron (Crocus sativus) was studied to estimate its allelopathic effects on the photosynthetic pigment chlorophyll, leaf electrolyte leakage, fresh weight, catalase (CAT), and peroxidase (POX) activity of the test plant Lettuce (Lactuca sativa). In