Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
224-229 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
YIYBPEDZAUFQLO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)