Documentos Principais
688894
Sigma-Aldrich
Methyl 3-aminocrotonate
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Sinônimo(s):
Methyl 3-amino-2-butenoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
956592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
crystals
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
concentração
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Impurezas
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
pf
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)