Documentos
13730
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-(+)-3-(Benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoic acid ester
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,3S)-(+)-4-Benzyloxy-2,3-epoxy-1-butyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO6
Número CAS:
Peso molecular:
343.33
Beilstein:
5383515
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
pf
78-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H]2COCc3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO6/c20-18(14-6-8-15(9-7-14)19(21)22)24-12-17-16(25-17)11-23-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-17H,10-12H2/t16-,17+/m0/s1
chave InChI
XBAOYRZETQXAAE-DLBZAZTESA-N
Outras notas
Stable precursor to (2R,3S)-(+)-3-(benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol which is a versatile chiral building block ; Nucleophilic substitution at carbon C-1 ; Cuprous iodide catalyzed addition of Grignard reagents at C-2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
T. Katsuki et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1373-1373 (1982)
C.H. Behrens et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5687-5687 (1985)
W.R. Roush et al.
Tetrahedron Letters, 24, 1377-1377 (1983)