Documentos Principais
635995
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
6-(1,4-Benzodioxanyl)boronic acid, 1,4-Benzodioxan-6-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BO4
Número CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
chave InChI
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Addition reactions with 1,8-naphthyridine N-oxides
  • Iodocyclization and palladium-catalyzed coupling reactions for synthesis of pyranoquinolines
  • Suzuki coupling reactions for synthesis of combretastatin analogs
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
  • Palladium-catalyzed oxyarylation of Heck reaction intermediates
  • C-H functionalization of quinones
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)