Documentos Principais
686611
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 5
97%
Sinônimo(s):
Dendron-G5-Acetylene-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C158H252O94
Peso molecular:
3655.64
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
hydroxyl surface groups
Ensaio
97%
Formulário
powder (lyophilized)
peso molecular
generation 5
Características
focal point acetylene
Nº de grupos de superfície
32
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Soluble in a variety of solvents, such as THF, DMSO, DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,656
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informações legais
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.