Documentos Principais
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranched bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
Sinônimo(s):
ALH-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer, PFH-16-OH
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.357,00
R$ 1.357,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.357,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C75H128O45
Número CAS:
Peso molecular:
1749.79
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.357,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
hydroxyl surface groups
Ensaio
≥97%
Formulário
powder (lyophilized)
peso molecular
generation 2
Nº de grupos de superfície
16 (avg.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
chave InChI
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Outras notas
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.