Documentos Principais
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
Sinônimo(s):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.260,00
R$ 2.260,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.260,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.260,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
hydroxyl surface groups
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
peso molecular
generation 2
Características
focal point acetylene
Nº de grupos de superfície
4
pf
101-105 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
chave InChI
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
calculated mol. wt. 404.4
Aplicação
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
Informações legais
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)