Documentos Principais
412384
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.0 solution
20 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
PAMAM dendrimer (G-1)
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
Número CAS:
Peso molecular:
1429.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
amino surface groups
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
generation 1.0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
20 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
8
índice de refração
n20/D 1.362
p.e.
64.7 °C
densidade
0.82 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
chave InChI
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Gold-Dendrimer Nanocomposites: Study on the synthesis and morphological characterization of gold-dendrimer nanocomposites using PAMAM dendrimers with ethylenediamine cores, evaluating their potential biomedical applications (Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014).
  • DNA Interaction Modeling: Analysis of complexes formed between DNA and poly(amido amine) dendrimers of different generations, focusing on modeling DNA wrapping and penetration which includes Generation 1.0 dendrimers (Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014).
forma física
Contains 8 surface primary amino groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.