Documentos
686247
Sigma-Aldrich
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
About This Item
Fórmula linear:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
Número CAS:
Peso molecular:
663.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
contém
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
concentração
60% (n-propanol)
pb
100-121 °C
densidade
1.101 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
chave InChI
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238)
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.