Documentos Principais
437980
Sigma-Aldrich
Zinc methacrylate
Sinônimo(s):
Methacrylic acid zinc salt
Selecione um tamanho
250 G
R$ 478,00
R$ 478,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 478,00
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
235.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 478,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
229-232 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
chave InChI
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)