Documentos Principais
686220
Sigma-Aldrich
Hafnium carboxyethyl acrylate
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Selecione um tamanho
25 G
R$ 3.294,00
R$ 3.294,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 3.294,00
About This Item
Fórmula linear:
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
Peso molecular:
750.96
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.294,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
concentração
60% in 1-butanol
densidade
1.154 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
chave InChI
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Hafnium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.