Documentos Principais
407585
Sigma-Aldrich
2-Carboxyethyl acrylate oligomers
anhydrous, n=0-3, average MW~170
Sinônimo(s):
β-(Acryloyloxy)propionic acid, 2-Carboxyethyl acrylate, 3-(Acryloyloxy)propionic acid, Acrylic acid 2-carboxyethyl ester
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 614,00
R$ 614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 614,00
About This Item
Fórmula linear:
C3H3O2(C3H4O2)nH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
2000 ppm MEHQ as inhibitor
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-6(9)10-4-3-5(7)8/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
chave InChI
CYUZOYPRAQASLN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The effect of acrylic acid dimer on the properties of carboxycement.
S Pokorný et al.
Journal of dentistry, 16(2), 76-79 (1988-04-01)
Mi-Sook Kim et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 83(3), 674-682 (2007-05-29)
We developed and characterized a novel in situ chitosan-poly(ethylene oxide) (PEO) hydrogel via two steps: 2-carboxyethyl acrylate molecules were grafted to the primary amine functional groups in chitosan in the first step and then Michael type addition reaction was processed