Documentos Principais
592439
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl methacrylate
96%
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene polymer, Poly(2,3,4,5,6-pentafluorostyrene)
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.765,00
R$ 1.765,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.765,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5Br5O2
Número CAS:
Peso molecular:
556.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.765,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
139-141 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
chave InChI
OFZRSOGEOFHZKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monomer used to make high refractive index polymer for optical waveguides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.