Documentos
686239
Sigma-Aldrich
Zirconium acrylate
About This Item
Fórmula linear:
Zr(CH2CHCO2)4
Número CAS:
Peso molecular:
375.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
chave InChI
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.