Documentos Principais
471984
Sigma-Aldrich
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.642,00
R$ 1.642,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.642,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O
Número CAS:
Peso molecular:
124.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.642,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
195 °C (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2OC2CCC=C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-
chave InChI
YWFPXWMSGJXUFS-UPHRSURJSA-N
Descrição geral
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene is an epoxide. It undergoes halofluorination reactions with N-halosuccinimides and triethylamine tris-hydrofluoride or Olah′s reagent.[1]
Aplicação
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene may be used in the following studies:
  • novel bicyclo[4.2.1] and bicyclo[3.3.1] ethers[2]
  • trans, trans-2,6-dibromo-9-oxabicyclo[3.3.1]nonane and trans, trans-2,5-dibromo-9-oxabicyclo[4.2.1]nonane[3]
  • (Z)-2-(cyclooct-4-enyloxy)acetic acid.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Karl J Bonney et al.
The Journal of organic chemistry, 76(1), 97-104 (2010-12-01)
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene (1) undergoes intramolecular bromonium ion-assisted epoxide ring-opening using N-bromosuccinimide via a presumed oxonium ion that is subject to stereospecific, nonregioselective capture with added external nucleophiles producing novel bicyclo[4.2.1] and bicyclo[3.3.1] ethers. Carboxylic acids (as catalyzed by tetramethylguanidine), alcohols, water
Transannular oxygen participation in halofluorination reactions of 9-oxabicyclo [6.1. 0] non-4-ene [1].
Haufe G, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 46(1), 83-95 (1990)
Stereoselective synthesis of cyclic ethers via bromine assistedepoxide ring expansion.
Davies SG, et al.
Tetrahedron Letters, 26(11), 1461-1464 (1985)
High-yielding, two-step 18F labeling strategy for 18F-PARP1 inhibitors.
Edmund J Keliher et al.
ChemMedChem, 6(3), 424-427 (2011-03-02)