686026
Lithium borohydride
hydrogen-storage grade, ≥90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
hydrogen-storage grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
275 °C (dec.)
densidade
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.