Documentos Principais
928054
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Sinônimo(s):
MWCNTs
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9 wt. % MWCNT basis
composição
COOH Content, 1.20 wt. %
Comprimento
10-30 μm
Diâmetro
10-20 nm , outer
área da superfície
≥233 m2/g
Impurezas
<0.1 wt. % Ash
condutividade
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Our high-purity functionalized multiwalled carbon nanotubes can be used for nanocomposites to increase electrical conductivity or mechanical properties given its high conductivity and aspect ratio. Its functionalization allows stable formulations during your nanocomposite preparation. For instance, this product has shown stability within a gelatin based bioink: not observed any change in impedance over 6 months of real time and 3 years of accelerated time.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the electrical conductivity of 928054 carbon nanotube, multi-walled?
    1 answer
    1. The electrical conductivity of this product is >= 10^-2 S/cm.