719811
Carbon nanofibers
pyrolitically stripped, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Sinônimo(s):
PR-25-XT-PS, Conical carbon nanofibers
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
platelets (conical)
Nível de qualidade
Ensaio
>98% carbon basis
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P × C
100 nm × 20-200 μm
área da superfície
54 m2/g
Impurezas
<14,000 ppm Iron content
diâmetro médio
130 nm
tamanho de poro
0.12 cm3/g average pore volume
89.3 Å average pore diameter
pf
3652-3697 °C
densidade
1.9 g/mL at 25 °C
densidade volumétrica
0.5‑3.5 lb/cu.ft
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.