901634
Carbon nanotube, single-walled
Low metal content, avg. no. of layers, 1
Sinônimo(s):
CNT, Tuball, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Number of CNT layers: Single layer by TEM
Ensaio
≥93% (carbon as SWNT by TEM, TGA)
>99% (carbon content, EDX, TGA)
Formulário
powder
Características
avg. no. of layers 1
Comprimento
>5 μm , By AFM
Diâmetro
1.2-2.0 nm , By Optical absorption
Impurezas
<1% Metal impurities (TGA, By EDX)
cor
black
pf
3652-3697 °C (lit.)
densidade
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.