Documentos Principais
682241
Sigma-Aldrich
Methyl pyrimidine-5-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
76-81 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cncnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1H3
chave InChI
XMVNUAHPLDBEJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)