Documentos Principais
730203
Sigma-Aldrich
Methyl pyridazine-4-carboxylate
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 925,00
R$ 925,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 925,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 925,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-69 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
IJFLWNYKGMQQOW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yutao Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1411, 63-68 (2015-08-11)
In this paper, we introduce a high throughput LCMS/UV/CAD/CLND system that improves upon previously reported systems by increasing both the quantitation accuracy and the range of compounds amenable to testing, in particular, low molecular weight "fragment" compounds. This system consists